Merck
AOB640096203
AOBChem
3-Fornyl-4-morpholinophenylboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
317.19
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-5-6-15(13(11-14)12-20)19-7-9-21-10-8-19/h5-6,11-12H,7-10H2,1-4H3
InChI Key
AHJDNKARIRRHCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fornyl-4-morpholinophenylboronic-acid-pinacol-ester.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26541.pdf