Merck
AOB640096180
AOBChem
6-Bromo-2-chloro-3-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.48
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-3-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3,10H,1H3
InChI Key
CRIAEOOHQOVEDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-2-chloro-3-methylphenol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26511.pdf