Merck
AOB640095885
AOBChem
2-Hydrazinyl-4-iodopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.03
MDL番号:
Iupac Name
2-hydrazino-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H6IN3/c6-4-1-2-8-5(3-4)9-7/h1-3H,7H2,(H,8,9)
InChI Key
WXDVSPXAYBJQRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-hydrazinyl-4-iodopyridine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25845.pdf