Merck
AOB640095838
AOBChem
2-Fluoro-3-methyl-5-phenylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.22
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-3-methyl-5-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C12H10FN/c1-9-7-11(8-14-12(9)13)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
InChI Key
QWHFGCKJZFJJRB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methyl-5-phenylpyridine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25758.pdf