Merck
AOB640095803
AOBChem
4'-Fluoro-2'-methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.24
MDL番号:
Iupac Name
4'-fluoro-2'-methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H11FO2/c1-17-14-8-12(15)5-6-13(14)11-4-2-3-10(7-11)9-16/h2-9H,1H3
InChI Key
HRAWMDVXVSYFDM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-2-methoxybiphenyl-3-carbaldehyde.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25640.pdf