Merck
AOB640095796
AOBChem
2,5-Dimethoxy-3-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dimethoxy-3-methylpyridine
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-6-4-7(10-2)5-9-8(6)11-3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
DCEUTPDEPYBRMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dimethoxy-3-methylpyridine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25627.pdf