Merck
AOB640095600
AOBChem
1,3-Dichloro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
356.9
MDL番号:
Iupac Name
1,3-dichloro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H2Cl2F3IO/c8-4-1-3(14-7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H
InChI Key
VXYKBILXCGGNTA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-3-dichloro-2-iodo-5-trifluoromethoxy-benzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25099.pdf