Merck
AOB640095566
AOBChem
1-(4-Bromo-3-chlorobenzyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.61
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-bromo-3-chlorobenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H15BrClN/c13-11-5-4-10(8-12(11)14)9-15-6-2-1-3-7-15/h4-5,8H,1-3,6-7,9H2
InChI Key
KKJJALKRUWCRMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/1-4-bromo-3-chlorobenzyl-piperidine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24960.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)