Merck
AOB640095562
AOBChem
4-(2,6-Dibromobenzyl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
335.04
MDL番号:
Iupac Name
4-(2,6-dibromobenzyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H13Br2NO/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-14-4-6-15-7-5-14/h1-3H,4-8H2
InChI Key
AJRIGFKDXUUREB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/4-2-6-dibromobenzyl-morpholine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24955.pdf