Merck
AOB640095542
AOBChem
2-Fluoro-5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.19
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyridine
Inchi Code
1S/C12H7F4NO/c13-11-6-3-9(7-17-11)8-1-4-10(5-2-8)18-12(14,15)16/h1-7H
InChI Key
SIYXRLWNYOOUNO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-4-trifluoromethoxy-phenyl-pyridine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24903.pdf