Merck
AOB640095480
AOBChem
3,5-Diflluoro-4-(methylsulfanyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.2
MDL番号:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-(methylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O2S/c1-13-7-5(9)2-4(8(11)12)3-6(7)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
GYAPCIJKGBZQRT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-diflluoro-4-methylsulfanyl-benzoic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24754.pdf