Merck
AOB640095461
AOBChem
5-Bromo-3-ethoxy-2-fluoropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.04
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3-ethoxy-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-2-11-6-3-5(8)4-10-7(6)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
AYBWPHNAVKZKTF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-3-ethoxy-2-fluoropyridine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24730.pdf