Merck
AOB640095304
AOBChem
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.11
MDL番号:
Iupac Name
2,4-bis(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C8H4F6O/c9-7(10,11)4-1-2-6(15)5(3-4)8(12,13)14/h1-3,15H
InChI Key
ZYIRCUJWEIIPCK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-bis-trifluoromethyl-phenol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24407.pdf