Merck
AOB640095253
AOBChem
3-Bromo-5-iodo-4-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.92
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-iodo-4-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrIN/c1-4-5(7)2-9-3-6(4)8/h2-3H,1H3
InChI Key
APXVUGOSIOXAOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-iodo-4-methylpyridine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24303.pdf