Merck
AOB640095149
AOBChem
4-(2,4-Difluorophenyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.2
MDL番号:
Iupac Name
2',4'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8F2O/c14-11-5-6-12(13(15)7-11)10-3-1-9(8-16)2-4-10/h1-8H
InChI Key
VXWNQBQQPCHIMW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-2-4-difluorophenyl-benzaldehyde.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23926.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)