Merck
AOB640095104
AOBChem
4-Isopropoxy-3-methylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
Iupac Name
4-isopropoxy-3-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-8(2)13-11-5-4-10(7-12)6-9(11)3/h4-8H,1-3H3
InChI Key
KZJHTRBYWPKCCX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-isopropoxy-3-methylbenzaldehyde.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23757.pdf