Merck
AOB640094963
AOBChem
2-Fluoro-5-isopropoxynicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.18
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-5-isopropoxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10FNO3/c1-5(2)14-6-3-7(9(12)13)8(10)11-4-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
HEFQUUJFMQWYGA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-isopropoxynicotinic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23377.pdf