Merck
AOB640094941
AOBChem
1-Bromo-3-fluoro-2-(trimethylsilyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.18
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromo-6-fluorophenyl)trimethylsilane
Inchi Code
1S/C9H12BrFSi/c1-12(2,3)9-7(10)5-4-6-8(9)11/h4-6H,1-3H3
InChI Key
JLHRHCBNWZODKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-fluoro-2-trimethylsilyl-benzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23283.pdf