Merck
AOB640094660
AOBChem
5-Chloro-2-isopropoxyisonicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.64
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-isopropoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-6(2)13-9-3-7(5-12)8(10)4-11-9/h3-6H,1-2H3
InChI Key
SYJYWUGNXKIVSU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-isopropoxyisonicotinaldehyde.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22150.pdf