Merck
AOB640094641
AOBChem
2-Ethoxy-4-fluorobenzotrifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.16
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxy-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8F4O/c1-2-14-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
OMZYCGJJVRSOQX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethoxy-4-fluorobenzotrifluoride.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22100.pdf