Merck
AOB640094640
AOBChem
4-Chloro-7-methoxy-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.61
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-7-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O/c1-12-7-3-2-6(9)5-4-10-11-8(5)7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
VKHMRJUJCBJRFT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-7-methoxy-1h-indazole.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22097.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)