Merck
AOB640094631
AOBChem
4-Isobutoxybiphenyl-4'-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.33
MDL番号:
Iupac Name
4'-isobutoxy[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H18O3/c1-12(2)11-20-16-9-7-14(8-10-16)13-3-5-15(6-4-13)17(18)19/h3-10,12H,11H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI Key
CEIXAQTZSWOQDL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-isobutoxybiphenyl-4-carboxylic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22080.pdf