Merck
AOB640094319
AOBChem
4-Ethoxy-3-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.17
MDL番号:
Iupac Name
4-ethoxy-3-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-2-13-8-4-3-6(9(11)12)5-7(8)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
PRBYLMBZCTVHIP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/4-ethoxy-3-fluorobenzoic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20792.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)