Merck
AOB640094182
AOBChem
Ethyl 2,5-dibromo-4-pyridinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.96
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2,5-dibromoisonicotinate
Inchi Code
1S/C8H7Br2NO2/c1-2-13-8(12)5-3-7(10)11-4-6(5)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
MDCJXPCOMJFSHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-2-5-dibromo-4-pyridinecarboxylate.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20350.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)