Merck
AOB640093927
AOBChem
3,5-Dichloro-4-formylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.83
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dichloro-4-formylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BCl2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-3,12-13H
InChI Key
ISQRJPAWYFKCBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dichloro-4-formylphenylboronic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19466.pdf