Merck
AOB640093711
AOBChem
5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxylic acid isopropyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.11
MDL番号:
Iupac Name
isopropyl 5-bromo-6-methyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H12BrNO2/c1-6(2)14-10(13)9-5-4-8(11)7(3)12-9/h4-6H,1-3H3
InChI Key
RJXRSDBLKXHOKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-6-methylpyridine-2-carboxylic-acid-isopropyl-ester.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18639.pdf