Merck
AOB640093649
AOBChem
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridinecarbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.44
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoronicotinoyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2BrClFNO/c7-3-1-4(5(8)11)6(9)10-2-3/h1-2H
InChI Key
PGGDVNPCOYRXRM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoro-3-pyridinecarbonyl-chloride.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18441.pdf