Merck
AOB640093374
AOBChem
2,6-Dichloro-3-nitrophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.82
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dichloro-3-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BCl2NO4/c8-3-1-2-4(10(13)14)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
InChI Key
ZLBSACXTTUJLJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-3-nitrophenylboronic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17532.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)