Merck
AOB640093285
AOBChem
2-Formyl-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.94
MDL番号:
Iupac Name
2-formyl-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H6BF3O3/c10-8(11,12)6-3-1-2-5(4-13)7(6)9(14)15/h1-4,14-15H
InChI Key
VYQNGLZQQFGULH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-formyl-6-trifluoromethyl-phenylboronic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17260.pdf