Merck
AOB640093226
AOBChem
5-Carboxy-4-chloro-2-fluorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.38
MDL番号:
Iupac Name
5-borono-2-chloro-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BClFO4/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2,13-14H,(H,11,12)
InChI Key
JITGPPMCCAVZCL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-carboxy-4-chloro-2-fluorophenylboronic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17049.pdf