Merck
AMBH9A1D3563
Ambeed, Inc.
(3-Formyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.94
MDL番号:
Iupac Name
3-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H6BF3O4/c10-8(11,12)16-7-2-1-6(9(14)15)3-5(7)4-13/h1-4,14-15H
InChI Key
NMDBNGRHYCPTCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1310383-91-5.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1310383-91-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)