Merck
AMBH99DEDD33
Ambeed, Inc.
(5-Cyano-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.94
MDL番号:
Iupac Name
5-cyano-1-methyl-1H-pyrrol-2-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BN2O2/c1-9-5(4-8)2-3-6(9)7(10)11/h2-3,10-11H,1H3
InChI Key
CMPMUHFINOXALE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/860617-71-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)