Merck
AMBH99DEDD28
Ambeed, Inc.
(3-Oxo-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.98
MDL番号:
Iupac Name
3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H9BO3/c11-9-4-2-6-1-3-7(10(12)13)5-8(6)9/h1,3,5,12-13H,2,4H2
InChI Key
ANQOFXCMJAXRJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1135871-83-8.html
Synonym
(3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)boronic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1135871-83-8.html