Merck
AMBH99DEDBA9
Ambeed, Inc.
2-Methylquinoline-8-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.7
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-8-quinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(10(8)12-7)15(11,13)14/h2-6H,1H3
InChI Key
RPWDAINAYBADIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119373-30-7.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/119373-30-7.html