Merck
AMBH99DED9B5
Ambeed, Inc.
6-Bromoisoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.02
MDL番号:
Iupac Name
6-bromoisoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3O/c7-3-1-4-5(9-2-3)6(8)10-11-4/h1-2H,(H2,8,10)
InChI Key
DJULUCDSZJTOJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2384921-30-4.html
Synonym
6-Bromoisoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)