Merck
AMBH99DED564
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.17
MDL番号:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H4F4O2S/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)14(11,12)13/h1-4H
InChI Key
XSYRFOBVQLQWCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52201-01-1.html
Synonym
4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)