Merck
AMBH99DED55C
Ambeed, Inc.
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.58
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,2-difluoroethoxy)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9F2NO.ClH/c5-4(6)3-8-2-1-7;/h4H,1-3,7H2;1H
InChI Key
ONSIEGYAELPMFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1782326-65-1.html
Synonym
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanamine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1782326-65-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)