Merck
AMBH99C04018
Ambeed, Inc.
4,5-Dichloro-2-nitrobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.01
MDL番号:
Iupac Name
4,5-dichloro-2-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO3/c8-5-1-4(3-11)7(10(12)13)2-6(5)9/h1-3H
InChI Key
UDZBIAFPVQJADQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56990-04-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/56990-04-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)