Merck
AMBH99C03B16
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1',3',3'-trimethylspiro[chromene-2,2'-indoline]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
356.26
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-1',3',3'-trimethylspiro[chromene-2,2'-indoline]
Inchi Code
1S/C19H18BrNO/c1-18(2)15-6-4-5-7-16(15)21(3)19(18)11-10-13-12-14(20)8-9-17(13)22-19/h4-12H,1-3H3
InChI Key
BDULIJWZMMHIEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16650-14-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16650-14-9.html