Merck
AMBH99C03A7F
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-N-phenylnicotinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.25
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-N-phenylnicotinamide
Inchi Code
1S/C13H12N2O2/c1-17-12-7-10(8-14-9-12)13(16)15-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,15,16)
InChI Key
JCZHMRPQYHZDCK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1138443-84-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)