Merck
AMBH99C03942
Ambeed, Inc.
2-Isopropyl-N-methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.24
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-isopropylphenyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11-3/h4-8,11H,1-3H3
InChI Key
SRDCXRIXVSRXMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7117-18-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7117-18-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)