Merck
AMBH99C03813
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.62
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H7ClN4/c1-13-5-7(4-12-13)6-2-10-8(9)11-3-6/h2-5H,1H3
InChI Key
PFVONNVFQLOLEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1231943-08-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1231943-08-0.html