Merck
AMBH99C0371A
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-4-nitrophenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.92
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BFNO4/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9(12)13/h1-3,10-11H
InChI Key
SZTLZSMYZKFFRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1350451-69-2.html
Synonym
3-Fluoro-4-nitrophenylboronic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1350451-69-2.html