Merck
AMBH99C036A5
Ambeed, Inc.
7-Oxooxepane-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.15
MDL番号:
Iupac Name
7-oxo-4-oxepanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O4/c8-6-2-1-5(7(9)10)3-4-11-6/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChI Key
VLHJHLUMDKXSPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/485817-06-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/485817-06-9.html