Merck
AMBH99C034B1
Ambeed, Inc.
(3-(2-Cyanopropan-2-yl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.02
MDL番号:
Iupac Name
3-(1-cyano-1-methylethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H12BNO2/c1-10(2,7-12)8-4-3-5-9(6-8)11(13)14/h3-6,13-14H,1-2H3
InChI Key
WHBIOYORDBEGAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885067-95-8.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885067-95-8.html