Merck
AMBH99C03489
Ambeed, Inc.
2-(Methylsulfonyl)benzo[d]thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.28
MDL番号:
Iupac Name
2-(methylsulfonyl)-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H7NO2S2/c1-13(10,11)8-9-6-4-2-3-5-7(6)12-8/h2-5H,1H3
InChI Key
YZOXPLQWARQVEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7144-49-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7144-49-2.html