Merck
AMBH99C03415
Ambeed, Inc.
1-(2,4-Dimethylphenyl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,4-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C11H14O/c1-4-11(12)10-6-5-8(2)7-9(10)3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
UWFRVQVNYNPBEF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35031-55-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35031-55-1.html