Merck
AMBH99C0340C
Ambeed, Inc.
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.3
MDL番号:
Iupac Name
(4-benzyl-1-piperazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c16-13(17)11-15-8-6-14(7-9-15)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6-11H2,(H,16,17)
InChI Key
FNCALUISHXHMND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119929-87-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/119929-87-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)