Merck
AMBH99C030C6
Ambeed, Inc.
3-Phosphonobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.1
MDL番号:
Iupac Name
3-phosphonobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12)
InChI Key
ZKKXCRILZNBJJM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14899-31-1.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14899-31-1.html