Merck
AMBH99C02FBD
Ambeed, Inc.
(5-Amino-2-methylphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.97
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H10BNO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,9H2,1H3
InChI Key
JAHYXGDCVKUSTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1003042-50-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)